Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de 15 x 45 mm National, silanizado
Código de producto. 12450258
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de cuello:
Ancha
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Estilo de cuello unitSize
12450258 Ámbar Ancha paquete de 100
12410258 Transparente Ancha paquete de 100
12440258 Ámbar Estándar paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12450258 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C4015S2W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los viales con cierre de rosca National Thermo Scientific™ de 15 x 45 mm tienen un fondo plano uniforme para aportar seguridad, con insertos.
Los viales con cierre de rosca Thermo Scientific™ National de 15 x 45 mm tienen un fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
  • Vial para muestreador automático Waters WISP™ original de 4 ml
  • Vidrio transparente borosilicatado de calidad superior (tipo 1, clase A) o vidrio ámbar 51A.
  • Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura
  • Los viales de alta recuperación AP2000™ cuentan con un fondo cónico para maximizar la extracción de muestras
  • Los viales Glastic™ tienen un inserto de vidrio fijado dentro de un vial de plástico
  • Los viales desactivados están disponibles con silanización NSC o pretratamiento Kimshield™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de cuello Ancha
Volumen de trabajo (métrico) 4 ml
Marking Spot I-D
Altura (métrico) 45 mm