Learn More
β-Ácido natoxiacético, ácido libre, 99,1%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11494981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11494981 25 g
1 options
Código de producto. 11494981 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215578925
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El ácido beta-naftoxiacético es un regulador del crecimiento de las plantas, que promueve el crecimiento de las raíces en los esquejes y evita que la fruta caiga prematuramente. Soluble en alcohol, éter y ácido acético.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Naththoxyacetic Acid
Nombre de nota Ácido libre
CAS 120-23-0
Color Blanco
Fórmula molecular C12H10O3
Número MDL MFCD00004066
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
Clave InChI RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-2-iloxiacético
Peso molecular (g/mol) 202.209
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.2
Forma física Polvo cristalino