Learn More
Nateglinida, TRC
Código de producto. 30472666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472666 100 mg -
30476745 50 mg 50 miligramos
30475262 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN379375100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105816-04-4
Fórmula molecular C19 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 317.42
Sinónimo Nateglinide, D-Phenylalanine, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, D-Phenylalanine, N-[[4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, trans-, N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine, (-)-N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, A 4166, AY 4166, D-Nateglinide, DJN 608, Fastic, Glinate, Glunate, Natelide, Pastic, SDZ-DJN 608, Senaglinide, Starlix, Starlix DS, Starsis
Nombre IUPAC (2R)-3-fenil-2-[(4-propano-2-ilciclohexacarbonil)amino]ácido propanoico
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nateglinide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1991