Learn More
Nateglinida, Mikromol™
Descripción
Nateglinida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nateglinide |
| CAS | 105816-04-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Nateglinide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nateglinide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-fenil-2-[(4-propan-2-ilciclohexanocarbonil)amino]propanoico |
| Mostrar más |