Learn More
Nateglinide, MedChemExpress
Código de producto. 16464357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464357 50 mg 50 miligramos
16408488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0422
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Nateglinide, a D-phenylalanine derivative, is an orally active and short-acting insulinotropic agent and a DPP IV inhibitor. Nateglinide inhibits ATP-sensitive K+ channels in pancreatic β-cells. Nateglinide is used for the treatment of type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus.
Nateglinide, a D-phenylalanine derivative, is an orally active and short-acting insulinotropic agent and a DPP IV inhibitor. Nateglinide inhibits ATP-sensitive K+ channels in pancreatic β-cells. Nateglinide is used for the treatment of type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nateglinide
Forma física Solid
CAS 105816-04-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27NO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo A4166 Senaglinide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (315.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H]2CC[C@H](C(C)C)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 317.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.42
Porcentaje de pureza 99.78%