Learn More
Nateglinida EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Nateglinida EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl)carbonyl]-L-phenylalanine |
| CAS | 105816-05-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl)carbonyl]-L-phenylalanine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-L-phenylalanine (Nateglinide L-Phenylalanine Isomer), Nateglinide Imp. B (EP), Nateglinide USP Related Compound B, Nateglinide USP RC B, N-[[trans-4-(Propan-2-yl)cyclohexyl]carbonyl]-L-phenylalanine, Nateglinide Imp. B (Pharmeuropa), N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-L-phenylalanine, Nateglinide L-Phenylalanine Isomer, Nateglinide Related Compound B, Nateglinide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-fenil-2-[(4-propan-2-ilciclohexanocarbonil)amino]propanoico |
| Mostrar más |