Learn More
Nateglinida EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30052635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052635 25 mg 25 miligramos
30049398 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052635 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0847.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza A de nateglinida EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 5-6-7077
Nombres de analitos o componentes trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Nateglinide Imp. A (EP), Nateglinide USP Related Compound A, Nateglinide USP RC A, trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl-, trans- (8CI), trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-p-Menthan-7-oic acid, Nateglinide Related Compound A, Nateglinide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t8-,9-
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-propan-2-ilciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 170.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307 g/mol