Learn More
Nateglinida EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Impureza A de nateglinida EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 5-6-7077 |
| Nombres de analitos o componentes | trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Nateglinide Imp. A (EP), Nateglinide USP Related Compound A, Nateglinide USP RC A, trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl-, trans- (8CI), trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-p-Menthan-7-oic acid, Nateglinide Related Compound A, Nateglinide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t8-,9- |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-propan-2-ilciclohexano-1-carboxílico |
| Mostrar más |