Learn More
Nateglinida-d5, TRC
Código de producto. 30472932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472932 1 mg -
30469020 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3793771MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1227666-13-8
Fórmula molecular C19 2H5 H22 N O3
Peso molecular (g/mol) 322.45
Sinónimo D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, Nateglinide-D5, Nateglinide-D5 (Phenyl-D5), N-[[trans-4-(Propan-2-yl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine-d5, N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine-2,3,4,5,6-d5
Nombre IUPAC (2R)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo)-2-[(4-propano-2-ilciclohexanecarbonil)amino]ácido propanoico
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(C)C)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nateglinide phenyl-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2305