Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nateglinida
Código de producto. 16594364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594364 5 g 5 g
16584364 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594364 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462980050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105816-04-4 | C19H27NO3 | 317.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105816-04-4
Fórmula molecular C19H27NO3
Peso molecular (g/mol) 317.43
Clave InChI CZCVBLROPSHDRZ-YESZJQIVSA-N
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-fenil-2-{[(1S,3S)-3-(propan-2-il)ciclohexil]formamido}propanoico
SMILES CC(C)[C@H]1CCC[C@@H](C1)C(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nateglinide
Punto de fusión 129.0°C to 130.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.42
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.