Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nateglinida
Código de producto. 16584364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16584364 1 g 1 g
16594364 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584364 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462980010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105816-04-4
Fórmula molecular C19H27NO3
Peso molecular (g/mol) 317.43
Clave InChI CZCVBLROPSHDRZ-YESZJQIVSA-N
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-fenil-2-{[(1S,3S)-3-(propan-2-il)ciclohexil]formamido}propanoico
SMILES CC(C)[C@H]1CCC[C@@H](C1)C(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nateglinide
Punto de fusión 129.0°C to 130.0°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.42