Learn More
R&D Systems™ Nateglinide
Código de producto. 18782714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18782714 10 mg 10 miligramos
18752514 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18782714 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4231/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 (KATP) blocker; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels
Kir6 (KATP) blocker. Exhibits in vitro tissue selectivity for pancreatic β-cell-type Kir6 channels over cardiovascular Kir6 channels; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels. Hypoglycemic agent; stimulates insulin secretion from pancreatic β-cells by increasing cytosolic Ca2+ concentration. Also agonist at the orphan receptor MRGPRX4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105816-04-4
Fórmula molecular C19H27NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nateglinide
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.42
Pureza >98%
Peso molecular 317.429