Learn More
Nastorazepide, MedChemExpress
Código de producto. 16499897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499897 5 mg 5 miligramos
16497396 100 mg 100 miligramos
16473447 50 mg 50 miligramos
16407428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17617
MedChemExpress Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nastorazepide
Forma física Solid
CAS 209219-38-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H36N4O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Z-360
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (61.47 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(NC(N[C@H]2C(N(CC(C(C)(C)C)=O)C3=CC=CC=C3N(C4CCCCC4)C2)=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 520.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.62
Porcentaje de pureza 99.05%