Learn More
Tocris Bioscience™ Naspm trihydrochloride
Descripción
Selective antagonist of Ca2+-permeable AMPA receptors; blocks AMPA receptors lacking the GluA2 subunit. Protects hippocampal neurons against global ischemia-induced cell death.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naspm trihydrochloride |
| CAS | 1049731-36-3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C22H37Cl3N4O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.91 |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 479.915 |