Learn More
Naspm trihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461437 50 mg 50 miligramos
16415228 10 mg 10 miligramos
16407947 5 mg 5 miligramos
16405906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12506A
MedChemExpress Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naspm trihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1049731-36-3
Color Pale Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H37Cl3N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (104.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.4 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 479.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.91
Porcentaje de pureza 98.0%