Learn More
Naspm, MedChemExpress
Código de producto. 16497937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497937 5 mg 5 miligramos
16495896 100 mg 100 miligramos
16451437 50 mg 50 miligramos
16405228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12506
MedChemExpress Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naspm
Forma física Solid
CAS 122306-11-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 1-Naphthylacetyl spermine
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 370.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.53
Porcentaje de pureza 95.18%