Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras en posición vertical Whirl-Pak™
Código de producto. 11781796 Tienda Whirl-Pak Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,5 x 7,5 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
38 x 15 cm (15 x 6 pulg.)
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,50 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (métrico):
118 ml
532 ml
710 ml
1,24 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11781796 38 x 15 cm (15 x 6 pulg.) 4 mil 1,24 L paquete de 250
11716873 18,5 x 7,5 cm 2,50 mil 118 ml paquete de 500
30281139 18,5 x 7,5 cm 2,50 mil 118 ml paquete de 6000
11726873 23 x 11,5 cm 3 mil 532 ml paquete de 500
11766965 23 x 15 cm 3 mil 710 ml paquete de 500
11791796 38 x 19 cm 4 mil 2 L paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11781796 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01450WA
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las bolsas en posición vertical facilitan la adición de material a la bolsa y la extracción de muestras para pruebas o análisis. El fondo plano garantiza la estabilidad y las lengüetas de los cables mantienen la parte superior abierta para facilitar el acceso.
La tira blanca de escritura facilita la identificación de las muestras
  • El acabado similar al papel elimina prácticamente las manchas de tinta
  • Superficie compatible con una amplia variedad de instrumentos de escritura
  • Esterilización después de la fabricación
Especificaciones
Descripción Bolsa en posición vertical Whirl-Pak™
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Transparente con bloque blanco
Desechables Un solo uso
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 42 oz
Sin látex Sí
N.° por paquete 250/Pk.
Embalaje exterior Cartón
Embalaje interior de protección Plástico
Cantidad 250/Paq.
Método de esterilización Gas de óxido de etileno
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) de 82 °C
Grosor (imperial) 4 mil
Dimensiones (L x An) 38 x 15 cm (15 x 6 pulg.)
Longitud (imperial) 15 in
Anchura (imperial) 6 in
Tipo de producto Bolsa de pie
Capacidad (imperial) 42 oz
Capacidad (métrico) 1,24 L
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (métrico) 15 cm
Grosor (métrico) 0,102 mm