Descripción
La tira blanca de escritura facilita la identificación de las muestras
- El acabado similar al papel elimina prácticamente las manchas de tinta
- Superficie compatible con una amplia variedad de instrumentos de escritura
- Esterilización después de la fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa en posición vertical Whirl-Pak™ |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Cinta y cable |
| Color | Clear with White Block |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen de llenado | 18 oz. |
| Sin látex | Sí |
| N.° por paquete | 500/Pk. |
| Mostrar más |