Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca con precinto de seguridad de PP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2.5 L |
| Color | Blanco translúcido |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE), Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 84,54 fl oz. |
| Tipo de producto | Frasco para reactivos |