Learn More
Frasco de PETE de cuello estrecho
Código de producto. 12801324
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12801324 500 ml paquete de 10
12811324 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12801324 Proveedor Brand Not Defined N.º de proveedor 300138
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Llene los frascos de PETE de cuello estrecho con medios de laboratorio. El PETE es reconocido globalmente como un material seguro, no tóxico, duradero, ligero y flexible que es 100 % reciclable.
  • Alta claridad
  • Formas de frasco: Premier y Alfa
  • Cierre a prueba de manipulación con tapón PolyCone
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Incluye Tapón
Material PETE
N.° por paquete 10/Paq.
Closure Included Sí
Altura (métrico) 154 mm
Tipo de producto Frasco
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 28 ROPP
Diámetro (métrico) 79 mm