Learn More
Brand™ Frasco de LDPE de cuello estrecho con tapón
Código de producto. 15221299 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL 18
GL 25
GL 28
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
15221299 50 ml GL 18 paquete de 100
15241299 250 ml GL 25 paquete de 50
15251299 500 ml GL 25 paquete de 50
10471914 1000 ml GL 28 paquete de 25
15231299 100 mL GL 18 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15221299 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 129428
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricado con LDPE translúcido y flexible. Los frascos de LDPE de cuello estrecho con tapón BRAND™ son económicos y tienen muchas utilidades. Disponibles en diversas capacidades.
  • Fabricados con LDPE translúcido y flexible.
  • Frasco económico y multifuncional con tapón.
  • Disponibles en una variedad de capacidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material LDPE
Transparencia Translúcido
Tamaño de rosca (métrico) GL 18
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Bottle
Para utilizar con (equipo) Frasco multifuncional
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca