Descripción
- Con reborde y graduación
- Cuello estrecho para el control del vertido y la dispensación
- Diferentes cantidades de paquetes según la capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 52 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Altura (métrico) | 310 mm |
| Estilo de cuello | Estrecho |
| N.° por paquete | 2 |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 187 mm |