Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz de fondo plano con cuello estrecho
Código de producto. 10000411
Change view
Click to view available options
:
Capacidad (métrico): 6000 mL
Código de producto.
10000411 Capacidad (métrico): 6000 mL
1 options
Código de producto. 10000411 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 07045085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz de fondo plano con reborde granulado
  • Conforme a DIN ISO 1773 y además de la norma
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 65 mm
Capacidad (métrico) 6000 mL
Altura (métrico) 315 mm
Estilo de cuello Estrecho
N.° por paquete 1
Diámetro exterior (métrico) 237 mm