Learn More
Gravis Frascos de vidrio ámbar de cuello estrecho
Código de producto. 11783803
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
N.° por paquete:
60Pack
Paquete de 14
Paquete de 195
Paquete de 216
Tamaño de la unidad:
14 PCS
195 PCS
216 PCS
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) N.° por paquete unitSize
11783803 250 mL 60Pack paquete de 60
11757225 10 ml Paquete de 195 195 PCS
11743783 15 ml Paquete de 216 216 PCS
11722585 1090 ml Paquete de 14 14 PCS
4 options
Código de producto. 11783803
Marca: Gravis C00854EURO
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un almacenamiento excelente para muestras en el laboratorio. Los frascos de vidrio ámbar de cuello estrecho Gravis están tintados para proteger los materiales sensibles a la luz.
  • Disponibles en una gama de capacidades
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Tapones no incluidos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Ámbar
Diámetro interior (métrico) 20mm
Material Vidrio sodocálcico
N.° por paquete 60Pack
Boca Estrecha
Altura (métrico) 143 mm
Tipo de producto Frasco ámbar
Diámetro (métrico) 62 mm