Descripción
- Grado técnico PFA
- Tapones de rosca de ETFE
- Tubos de FEP
- Estos frascos contienen una pequeña fracción de PFA reprocesada de nuestro proceso de producción
- Las puntas de los tubos de lavado se pueden cortar para aumentar el caudal del flujo
- Resiste altas temperaturas y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | PFA |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Boca | Estrecha |
| Material del cierre | ETFE |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |