Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura
Código de producto. 17326829
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
250 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Nivel:
Certificado
contenedores
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Nivel Tamaño de la unidad
17326829 250 mL Ámbar contenedores paquete de 12
15783438 125 mL Ámbar contenedores paquete de 12
12979744 250 mL Transparente Certificado paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17326829 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S3490250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    60.70€ / paquete de 12
    Ahorro 10.70€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aplique los métodos de análisis orgánico volátil (VOA) de la EPA cuando utilice estos frascos de septos de vidrio de sodocálcico tipo III de boca estrecha, que están disponibles transparentes o en ámbar.
Aplique métodos de análisis orgánico volátil (VOA) EPA cuando utilice los frascos de septos de boca estrecha Thermo Scientific™.Disponibles como vidrio de sosa-cal de tipo III transparente o ámbar, estos frascos cuentan con un tapón con anillo de retención de septos moldeado que sujeta firmemente el septo de silicona perforable con caras de PTFE en su lugar sin unirlos a la tapa para que el septo pueda retirarse y sustituirse según sea necesario (excepto el frasco de 1 l).Certificados disponibles para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles o sin procesar y listo para su propio procedimiento de limpieza.
  • Frasco de vidrio sodocálcico de tipo III, transparente o ámbar
  • Se recomienda el uso de frascos de color ámbar para analitos sensibles a la luz
  • Tapón de polipropileno blanco con septos de silicona sin revestimiento de PTFE (el septo de 1 l está unido)
  • Tapones acoplados en frascos
  • El diseño de boca estrecha es perfecto para las muestras de agua
Los frascos certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • El divisor de cartón ayuda a proteger los frascos contra roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos
Los frascos sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Parámetros de certificación Análisis de orgánicos volátiles (VOA)
Color Ámbar
Descripción Frasco de color ámbar NM de 250 ml I-Chem con septo certificado de 3,175 mm (0,125 pulg.)
Diámetro interior (imperial) 0,63 in
Diámetro (imperial) 2,36 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 12
Tapones de repuesto 297-2414/288-0022
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 8,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 250 mL
Boca Estrecha
Altura (métrico) 136 mm
Altura (imperial) 5,35 in
Material del cierre Polipropileno con septo de silicona/PTFE
Tamaño del tapón 24-414 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior abierta
Capacidad (imperial) 8 oz
Certificaciones/conformidad Los frascos certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de compuestos orgánicos volátiles; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Tipo de producto Frasco