Learn More
Naringin, MedChemExpress
Código de producto. 16488878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488878 10 g 10 g
16421496 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0153
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin
CAS 10236-47-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32O14
Cantidad 10 g
Sinónimo Naringoside
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (430.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣Ethanol : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 580.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.53
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation