Learn More
Naringin Hydrate, TRC
Código de producto. 30477212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477212 25 g -
30476727 1 g -
30464814 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37898025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132203-74-8
Fórmula molecular C27 H32 O14 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 598.55
Sinónimo (S)-7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, Naringenin 7-Neohesperidoside Hydrate, Aurantiin Hydrate
Nombre IUPAC (2S)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromeno-4-uno; hidratar
SMILES O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C[C@H](Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin Hydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H32O14.H2O/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11;/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3;1H2/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.1898