Learn More
Hidrato de naringina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328275 10 g 10 g
11338275 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10163.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 132203-74-8 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P450 monooxygenase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132203-74-8
Fórmula molecular C27H32O14
Peso molecular (g/mol) 580.54
Número MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clave InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
Nombre IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R5, R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxoxan-2-il]oxy-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin hydrate
Punto de fusión ∽166°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 102012
Índice Merck 14,6424
Rotación óptica −90° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.55 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%