Learn More
Naringenina chalcona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Naringenin chalcone |
| CAS | 25515-46-2 |
| Fórmula molecular | C15H12O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-8,16-17,19-20H/b6-3+ |
| SMILES | C(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.07 |