Learn More
Nardosinona, TRC
Código de producto. 30483682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483682 1 g -
30479754 50 mg -
30478485 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3789301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23720-80-1
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.33
Sinónimo [3aR-(3aα,9α,9aα,9bα)]-1,3a,4,7,8,9,9a,9b-Octahydro-1,1,9,9a-tetramethyl-5H-Naphtho[2,1-c][1,2]dioxol-5-one, Nardosinon
Nombre IUPAC (3aR,9R,9aR,9bS)-1,1,9,9a-tetrametil-3a,4,7,8,9,9b-hexahidronafto[2,1-c]dioxol-5-one
SMILES C[C@@H]1CCC=C2C(=O)C[C@H]3OOC(C)(C)[C@H]3[C@@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nardosinone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-9-6-5-7-10-11(16)8-12-13(15(9,10)4)14(2,3)18-17-12/h7,9,12-13H,5-6,8H2,1-4H3/t9-,12-,13+,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.