Learn More
Narcotolinogendiol, TRC
Código de producto. 30136748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136748 100 mg 100 miligramos
30010568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN378850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5876-41-5
Fórmula molecular C21H25NO7
Peso molecular (g/mol) 403.43
Sinónimo 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1,2-benzenedimethanol deriv., Narcotolinediol, [S-(R*,S*)]-3,4-Dimethoxy-alpha1-(5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-1,2-benzenedimethanol
Nombre IUPAC (5R)-5-[(R)-hidroxi-[2-(hidroximetil)-3,4-dimetoxifenil]metilo-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-4-ol
SMILES COc1ccc([C@@H](O)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(O)c23)c(CO)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Narcotolinogendiol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO7/c1-22-7-6-11-8-15-21(29-10-28-15)19(25)16(11)17(22)18(24)12-4-5-14(26-2)20(27-3)13(12)9-23/h4-5,8,17-18,23-25H,6-7,9-10H2,1-3H3/t17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1631