Learn More
Narciclasine, MedChemExpress
Código de producto. 16499617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499617 5 mg 5 miligramos
16461619 1 mg 1 miligramo
16447078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16563
MedChemExpress Narciclasine is a plant growth modulator. Narciclasine modulates the Rho/Rho kinase/LIM kinase/cofilin signaling pathway, greatly increasing GTPase RhoA activity as well as inducing actin stress fiber formation in a RhoA-dependent manner.
Narciclasine is a plant growth modulator. Narciclasine modulates the Rho/Rho kinase/LIM kinase/cofilin signaling pathway, greatly increasing GTPase RhoA activity as well as inducing actin stress fiber formation in a RhoA-dependent manner.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Narciclasine
CAS 29477-83-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13NO7
Cantidad 5 mg
Sinónimo Lycoricidinol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (84.62 mM)
SMILES O=C1N[C@@]2([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=C2C3=C1C(O)=C4C(OCO4)=C3
Peso molecular (g/mol) 307.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.26
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease