Learn More
N-óxido de naratriptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naratriptan N-oxide |
| CAS | 1159977-52-2 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N3 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Nethyl-3-(1-methyl-1-oxido-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-18-24(22,23)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2,21)9-6-14/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CC[N+](C)([O-])CC3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-[3-(1-metil-1-oxidopiperidin-1-io-4-il)-1H-indol-5-il]etanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 351.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1617 |