Learn More
Cloruro de Naratriptán, TRC
Código de producto. 30481615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481615 10 mg
30479122 50 mg
30464424 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37873010MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143388-64-1
Fórmula molecular C17 H25 N3 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 371.93
Sinónimo Naratriptan Hydrochloride, 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), Amerge, GR 85548A, N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide hydrochloride, Naramig, Naratrex 1
Nombre IUPAC N-metil-2-[3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol-5-il]etanossulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Naratriptan Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1434
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.