Learn More
Clorhidrato de naratriptán, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de naratriptán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naratriptan Hydrochloride |
| CAS | 143388-64-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Naratriptan Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H25 N3 O2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Naratriptan Hydrochloride, 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), Amerge, GR 85548A, N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide hydrochloride, Naramig, Naratrex 1, GR 85548A, GR 85548A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-[3-(1-metilpiperidin-4-il)-1H-indol-5-il]etanosulfonamida;clorhidrato |
| Mostrar más |