Learn More
Naratriptan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488408 10 mg 10 miligramos
16464297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0197A
MedChemExpress Naratriptan hydrochloride is a selective 5-HT1 receptor subtype agonist and is a triptan drug that is used for the treatment of migraine headaches.
Naratriptan hydrochloride is a selective 5-HT1 receptor subtype agonist and is a triptan drug that is used for the treatment of migraine headaches.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naratriptan hydrochloride
CAS 143388-64-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26ClN3O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo GR-85548A hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (94.10 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1)(NC)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 371.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.93
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation