Learn More
Clorhidrato de naratriptán, LoGiCal
Código de producto. 30461153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461153 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461153 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0299.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naratriptan Hydrochloride
CAS 143388-64-1
Nombres de analitos o componentes Naratriptan Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N3 O2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Naratriptan Hydrochloride, 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), Amerge, GR 85548A, N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide hydrochloride, Naramig, Naratrex 1, GR 85548A, GR 85548A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
Nombre IUPAC N-metil-2-[3-(1-metilpiperidin-4-il)-1H-indol-5-il]etanosulfonamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 371.93
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1434 g/mol