Learn More
Naratriptán-d3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30472933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472933 1 mg -
30482857 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3787321MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190021-64-7
Fórmula molecular C17H23D3ClN3O2S
Peso molecular (g/mol) 374.94
Sinónimo N-Methyl-d3-2-[3-(1-methyl-4-piperidyl)-1H-indol-5-yl]-ethanesulfonamide Hydrochloride, Naramig-d3, Amerge-d3.
SMILES O=S(CCC1=CC=C2C(C(C3CCN(C([2H])([2H])[2H])CC3)=CN2)=C1)(NC)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naratriptan-d3 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H/i2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1623