Learn More
Ácido naratriptán 2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30480251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480251 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30480251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3787450.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naratriptan 2-Carboxylic Acid
CAS 874583-40-1
Fórmula molecular C18H25N3O4S
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1
Nombre IUPAC Ácido 3-(1-metilpiperidin-4-il)-5-[2-(metilsulfamoil)etil]-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 379.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1566