Learn More
Narasin, TRC
Código de producto. 18070330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070330 1 mg 1 miligramo
18023230 10 mg 10 miligramos
18023030 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3787701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55134-13-9
Fórmula molecular C43 H72 O11
Peso molecular (g/mol) 765.03
Sinónimo (4S)-4-Methylsalinomycin, 1,6,8-Trioxadispiro[4.1.5.3]pentadecane, salinomycin deriv., A 28086A, Antibiotic A 28086A, Antibiotic C 7819B, C 7819B, Monteban, Narasin, Narasin A, Narasul
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2R,3S,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-etil-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]-15-hidroxi-3,10,12-trimetil-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5^{7}.3^{5}]pentadec-13-en-9-il]-3-hidroxi-4-metil-5-oxooctano-2-il]-3,5-dimetiloxixan-2-il]ácido butanoico
SMILES CC[C@H]([C@@H]1O[C@@H]([C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)[C@@H](C)C[C@@H]1C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Narasin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)/t23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37+,38-,40-,41+,42-,43-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.5075
Porcentaje de pureza >95%