Learn More
Narasina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Narasin |
| CAS | 55134-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Narasin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C43 H72 O11 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (4S)-4-Methylsalinomycin, 1,6,8-Trioxadispiro[4.1.5.3]pentadecane, salinomycin deriv., A 28086A, Antibiotic A 28086A, Antibiotic C 7819B, C 7819B, Monteban, Narasin, Narasin A, Narasul |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)/t23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37+,38-,40-,41+,42-,43-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H]([C@@H]1O[C@@H]([C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)[C@@H](C)C[C@@H]1C)C(=O)O |
| Mostrar más |