Learn More
Naquotinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naquotinib |
| CAS | 1448232-80-1 |
| Fórmula molecular | C30H42N8O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Ethyl-3-[[4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[[(3R)-1-(1-oxo-2-propen-1-yl)-3-pyrrolidinyl]oxy]-2-pyrazinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H42N8O3/c1-4-25-30(41-24-12-15-38(20-24)26(39)5-2)34-29(27(33-25)28(31)40)32-21-6-8-22(9-7-21)36-13-10-23(11-14-36)37-18-16-35(3)17-19-37/h5-9,23-24H,2,4,10-20H2,1,3H3,(H2,31,40)(H,32,34)/t24-/m1/s1 |
| SMILES | NC(C1=NC(CC)=C(O[C@H]2CN(C(C=C)=O)CC2)N=C1NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O |
| Nombre IUPAC | 6-etil-3-[4-[4-(4-metilpiperazin-1-il)piperidin-1-il]anilino]-5-[(3R)-1-prop-2-enoilpirrolidin-3-il]oxipirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 562.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 562.338 |