Learn More
Naquotinib mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16463857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463857 50 mg 50 miligramos
16471869 1 mg 1 miligramo
16460378 5 mg 5 miligramos
16453696 25 mg 25 miligramos
16417918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19803
MedChemExpress Naquotinib mesylate (ASP8273 mesylate) is an orally available, mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor; with IC50s of 8-33 nM toward EGFR mutants and 230 nM for EGFR.
Naquotinib mesylate (ASP8273 mesylate) is an orally available, mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naquotinib mesylate
CAS 1448237-05-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H46N8O6S
Cantidad 50 mg
Sinónimo ASP8273 (mesylate)
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (18.97 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC(CC)=C(O[C@H]2CN(C(C=C)=O)CC2)N=C1NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)N.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 658.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.81
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease