Learn More
Naproxeno sódico, Mikromol™
Descripción
Naproxeno sódico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naproxen Sodium |
| CAS | 26159-34-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Naproxen Sodium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H13 O3 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Naproxen Sodium, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato |
| Mostrar más |