Learn More
Naproxen sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16436298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16436298 10 g 10 g
16428887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15030A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen sodium
CAS 26159-34-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13NaO3
Cantidad 10 g
Información de solubilidad H2O : 75 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C(O[Na])=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 252.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation