Learn More
Naproxeno sódico, LoGiCal
Código de producto. 30462270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462270 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462270 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0152.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen Sodium
CAS 26159-34-2
Nombres de analitos o componentes Naproxen Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H13 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Naproxen Sodium, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 252.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,0762 g/mol