Learn More
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific™
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class.
81.65€ - 814.00€
| CAS | 26159-34-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H13NaO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 252.25 |
| Número MDL | MFCD00058507 |
| Clave InChI | CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M |
| Sinónimo | naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin |
| PubChem CID | 23681059 |
| ChEBI | CHEBI:7477 |
| Nombre IUPAC | sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| SMILES | [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15475369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.06 |
5g |
90.90€ 81.65€ / 5 g Ahorro 9.25€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15485369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.14 |
25g |
276.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.22 |
100g |
814.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
- It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
| 26159-34-2 | |
| 252.25 | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| 23681059 | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| C14H13NaO3 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CHEBI:7477 | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
Especificaciones
| Naproxen sodium | |
| C14H13NaO3 | |
| 14,6417 | |
| Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O | |
| 252.25 | |
| CHEBI:7477 | |
| 98% |
| 26159-34-2 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate | |
| 23681059 | |
| 252.24 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 247-486-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1047000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Naproxen sodium
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Naproxen sodium