Learn More
Naproxeno sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
A cyclooxygenase inhibitorNaproxen sodium acts as a nonselective inhibitor of Cox-1 and Cox-2. It serves as an anti-inflammatory agent with analgesic and antipyretic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- It is suitable for cell culture research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naproxen sodium |
| Punto de fusión | 259°C to 262°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 14,6417 |
| Información de solubilidad | Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Powder |
Seguridad y manipulación
- Naproxen sodium
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate