Learn More
Naproxeno sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11955131 5 g 5 g
11965131 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436710050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26159-34-2
Fórmula molecular C14H13NaO3
Peso molecular (g/mol) 252.25
Número MDL MFCD00058507
Clave InChI CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Sinónimo naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
Nombre IUPAC sodio; (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato
SMILES [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen sodium
Punto de fusión 259.0°C to 262.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,6499
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.24
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naproxen sodium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium(-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate